Learn More
Ansell Gants légers trempés aux 3/4 HyFlex, avec technologies INTERCEPT™ et GRIP™
Code produit. 16019621
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Gants ultralégers résistants aux coupures de ca. 18, avec de meilleures performances de préhension
  • La technologie INTERCEPT offre une protection contre les coupures
  • La technologie ANSELL GRIP est utile pour travailler dans des environnements huileux ou humides
  • Technologie confortable ZONZ™ favorisant la respirabilité et les mouvements ergonomiques
  • Revêtement aux 3/4 enduit et technologie FORTRIX™ pour une meilleure résistance à l’abrasion et une meilleure préhension
  • Matériau de revêtement en nitrile sans silicone
  • Protection de la paume de la main contre les poussières sur de longues périodes de travail
  • Gant avec manchette tissée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Structure Maille
Coating Material Nitrile
Couleur Gris, Noir
Cut Resistance Rating ANSI A2
Latex Free Oui
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 9
Norme EN388 EN 388:4X42B, EN 388:4342
À utiliser avec (application) Assemblage de petites pièces, tâches légères, manipulation de matériaux lisses, glissants ou tranchants comme le verre, la tôle, la tuile et le placage, entretien
Type de manchette de gant Maille
Grip Design Technologie Ansell GRIP™
Matériau de revêtement HPPE, fibre de verre, Spandex, nylon
Modèle 11-537 9
Séries HyFlex™ 11-537
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (métrique) 20 cm