Learn More
Ansell Gants légers trempés aux 3/4 HyFlex, avec technologies INTERCEPT™ et GRIP™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- La technologie INTERCEPT offre une protection contre les coupures
- La technologie ANSELL GRIP est utile pour travailler dans des environnements huileux ou humides
- Technologie confortable ZONZ™ favorisant la respirabilité et les mouvements ergonomiques
- Revêtement aux 3/4 enduit et technologie FORTRIX™ pour une meilleure résistance à l’abrasion et une meilleure préhension
- Matériau de revêtement en nitrile sans silicone
- Protection de la paume de la main contre les poussières sur de longues périodes de travail
- Gant avec manchette tissée
Specifications
Specifications
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Gris, Noir |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Latex Free | Oui |
Type de produit | Gants résistants aux coupures |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | EN 388:4X42B, EN 388:4342 |
Show More |