Learn More
Phosphate d’ammonium dibasique, qualité réactif, ≥ 98 %, Honeywell™
Qualité réactif, ≥98,0 %
25.67€ - 262.50€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-28-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H9N2O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.06 |
Numéro MDL | MFCD00010891 |
Clé InChI | MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate |
CID PubChem | 24540 |
ChEBI | CHEBI:63051 |
SMILES | N.N.OP(O)(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15677650
|
Honeywell Research Chemicals
A5764-100G |
100 g | Flacon poly | ||||||
15607660
|
Honeywell Research Chemicals
A5764-500G |
500 g | Poly Bottle | ||||||
15687650
|
Honeywell Research Chemicals
A5764-1KG |
1 kg | Poly Bottle | ||||||
15697650
|
Honeywell Research Chemicals
A5764-2.5KG |
2.5 kg | Poly Bottle | ||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7783-28-0 | |
132.06 | |
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N | |
24540 | |
N.N.OP(O)(O)=O |
H9N2O4P | |
MFCD00010891 | |
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate | |
CHEBI:63051 |
Spécification
Ammonium phosphate dibasic | |
7783-28-0 | |
7.5 to 9 (at 25°C) | |
(NH4)2HPO4 | |
NONH for all modes of transport | |
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N | |
phosphoric acid diamine | |
24540 | |
132.06g/mol | |
Odorless | |
1.62g/cm3 at 20°C |
155°C | |
Blanc | |
H9N2O4P | |
MFCD00010891 | |
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate | |
N.N.OP(O)(O)=O | |
132.06 | |
CHEBI:63051 | |
≥98% | |
Crystalline |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-987-8