Learn More
Phosphate d’ammonium dibasique, qualité réactif, ≥ 98 %, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Ammonium phosphate dibasic |
Point de fusion | 155°C |
Couleur | White |
pH | 7.5 to 9 (at 25°C) |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | (NH4)2HPO4 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | diazanium;hydrogen phosphate |
Poids de la formule | 132.06g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Show More |