Learn More
Phosphate d’ammonium dibasique, qualité réactif, ≥ 98 %, Honeywell™
Code produit. 15607660
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif, ≥ 98,0 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-28-0
Formule moléculaire H9N2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
Numéro MDL MFCD00010891
Clé InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
CID PubChem 24540
ChEBI CHEBI:63051
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium phosphate dibasic
Point de fusion 155°C
Couleur Blanc
pH 7.5 to 9 (at 25°C)
Quantité 500 g
Formule linéaire (NH4)2HPO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC hydrogénophosphate de diazanium
Poids de la formule 132.06g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline
Densité 1.62g/cm3 at 20°C