Learn More
Formate d’ammonium, purum p.a., Honeywell
Purum p.a., ≥ 97,0 % (T)
23.84€ - 63.85€
Identifiants chimiques
CAS | 540-69-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CH5NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 63.056 |
Numéro MDL | MFCD00013103 |
Clé InChI | VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny |
CID PubChem | 2723923 |
ChEBI | CHEBI:63050 |
Nom IUPAC | azanium ; formiate |
SMILES | C(=O)[O-].[NH4+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15630900
|
Honeywell Research Chemicals
09739-100G |
100 g | N/A | N/A | N/A | |||||
15650900
|
Honeywell Research Chemicals
09739-500G |
500 g | N/A | N/A | N/A | |||||
15640900
|
Honeywell Research Chemicals
09739-1KG |
1 kg | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Identifiants chimiques
540-69-2 | |
63.056 | |
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N | |
2723923 | |
azanium ; formiate |
CH5NO2 | |
MFCD00013103 | |
ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny | |
CHEBI:63050 | |
C(=O)[O-].[NH4+] |
Spécification
Ammonium Formate | |
CH5NO2 | |
MFCD00013103 | |
3625095 | |
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N | |
azanium ; formiate | |
2723923 | |
63.06g/mol | |
purum p.a. |
540-69-2 | |
HCO2NH4 | |
NONH for all modes of transport | |
ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny | |
C(=O)[O-].[NH4+] | |
63.056 | |
CHEBI:63050 | |
≥97% (T) | |
1.26g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-753-9
missing translation for 'rtecsNumber' : BQ6650000
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Formate d’ammonium, purum p.a., Honeywell