Learn More
Formate d’ammonium, purum p.a., Honeywell
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Formate |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | HCO2NH4 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3625095 |
Poids de la formule | 63.06g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥97% (T) |
Qualité | purum p.a. |
Densité | 1.26g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium formate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: ammonium formate