Learn More
Formate d’ammonium, purum p.a., Honeywell
Code produit. 15640900
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Purum p.a., ≥ 97,0 % (T)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-69-2
Formule moléculaire CH5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 63.056
Numéro MDL MFCD00013103
Clé InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
CID PubChem 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Nom IUPAC azanium ; formiate
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Formate
Quantité 1 kg
Formule linéaire HCO2NH4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Poids de la formule 63.06g/mol
Pourcentage de pureté ≥97% (T)
Qualité purum p.a.
Densité 1.26g/mL at 25°C