Learn More
Carbonate d’ammonium, 99,99 % de base de métaux à l’état de traces, Honeywell™
99,999 % de base de métaux à l’état de traces
113.98€ - 395.60€
Identifiants chimiques
CAS | 506-87-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CH8N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.086 |
Numéro MDL | MFCD00010890 |
Clé InChI | PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate |
CID PubChem | 517111 |
Nom IUPAC | diazanium ; carbonate |
SMILES | C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+] |
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
506-87-6 | |
96.086 | |
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N | |
517111 | |
C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+] |
CH8N2O3 | |
MFCD00010890 | |
ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate | |
diazanium ; carbonate |
Spécification
Ammonium carbonate | |
Blanc | |
CH8N2O3 | |
MFCD00010890 | |
ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate | |
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N | |
diazanium ; carbonate | |
517111 | |
99.999% (trace metals basis) | |
Solid | |
Temperature : >160°C |
506-87-6 | |
9 (at 100g/L 20°C) | |
(NH4)2CO3 | |
4253487 | |
In water 320g/L at 20°C | |
C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+] | |
96.086 | |
96.09g/mol | |
Ammonia stinging | |
69 hPa at 20°C | |
0.9g/cm3 at 20°C; Vapor Density: 2.7 (vs air) |
Sécurité et traitement
P301 + P312 + P330
missing translation for 'rtecsNumber' : 208-058-0