Learn More
Carbonate d’ammonium, 99,99 % de base de métaux à l’état de traces, Honeywell™
Code produit. 15665180
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon poly
99,999 % de base de métaux à l’état de traces
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-87-6
Formule moléculaire CH8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 96.086
Numéro MDL MFCD00010890
Clé InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
CID PubChem 517111
Nom IUPAC diazanium ; carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium carbonate
Couleur Blanc
pH 9 (at 100g/L 20°C)
Quantité 10 g
Formule linéaire (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Informations sur la solubilité In water 320g/L at 20°C
Poids de la formule 96.09g/mol
Pourcentage de pureté 99.999% (trace metals basis)
Odeur Ammonia stinging
Conditionnement Flacon poly
Aspect Solid
Tension de vapeur 69 hPa at 20°C
Informations sur la décomposition Temperature : >160°C
Densité 0.9g/cm3 at 20°C; Vapor Density: 2.7 (vs air)