Learn More
Carbonate d’ammonium, 99,99 % de base de métaux à l’état de traces, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon poly
Beschreibung
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Ammonium carbonate |
Couleur | Blanc |
pH | 9 (at 100g/L 20°C) |
Quantité | 50 g |
Formule linéaire | (NH4)2CO3 |
Beilstein | 4253487 |
Informations sur la solubilité | In water 320g/L at 20°C |
Poids de la formule | 96.09g/mol |
Pourcentage de pureté | 99.999% (trace metals basis) |
Odeur | Ammonia stinging |
Mehr anzeigen |