Learn More
Cytiva Peignes à revêtement en PTFE Amersham™ pour unités d’électrophorèse sur gel verticales de format standard
Pour une utilisation avec les unités d’électrophorèse verticale sur gel de format standard
131.05€ - 180.00€
Spécification
Type | Comb |
---|---|
Matériau | PTFE |
Profondeur (impériale) | 0.98 in. |
Profondeur (métrique) | 2.5 cm |
Code produit | Marque | Épaisseur (impériale) | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (impériale) | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11330502
|
Cytiva
80616037 |
0.05 in. | 10 | ||||||
10641186
|
Cytiva
SE511-15-1.0 |
0,03 in | 15 |
180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11330422
|
Cytiva
80616189 |
0.03 in. | 20 | ||||||
Description
- Disponibles dans des tailles qui forment 10, 15, 20 ou 28 puits
- La plupart des peignes sont disponibles en trois épaisseurs : 0,75, 1 et 1,5 mm
- Former des puits de 25 mm de profondeur (sauf un peigne à 28 puits qui forme des puits de 15 mm de profondeur)
- Le volume d’échantillon retenu par chaque puits dépend de l’épaisseur du gel, de la profondeur du puits et du nombre de puits par peigne
Spécification
Comb | |
PTFE | |
0.98 in. | |
2.5 cm |