Learn More
Cytiva Peignes à revêtement en PTFE Amersham™ pour unités d’électrophorèse sur gel verticales de format standard
Pour une utilisation avec les unités d’électrophorèse verticale sur gel de format standard
Marque: Cytiva 80616037
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Available in sizes that form 10, 15, 20, or 28 wells
- Most combs are available in all three thicknesses: 0.75, 1, and 1.5mm
- Form wells that are 25mm deep (except 28-well comb which forms 15mm deep wells)
- Sample volume held by each well depends on the gel thickness, well depth, and the number of wells per comb
Spécification
Cuve d’électrophorèse verticale en format standard SE 600, SE 400 | |
PTFE | |
0.05 in. | |
12.4 μL | |
0.98 in. |
Comb | |
10 | |
0.15 cm | |
0.83 cm | |
2.5 cm |