Learn More
Cytiva Peignes à revêtement en PTFE Amersham™ pour unités d’électrophorèse sur gel verticales de format standard
Pour une utilisation avec les unités d’électrophorèse verticale sur gel de format standard
Marque: Cytiva 80616189
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles dans des tailles qui forment 10, 15, 20 ou 28 puits
- La plupart des peignes sont disponibles en trois épaisseurs : 0,75, 1 et 1,5 mm
- Former des puits de 25 mm de profondeur (sauf un peigne à 28 puits qui forme des puits de 15 mm de profondeur)
- Le volume d’échantillon retenu par chaque puits dépend de l’épaisseur du gel, de la profondeur du puits et du nombre de puits par peigne
Spécification
SE 600, SE 400 Vertical Gel Unit | |
PTFE | |
0.03 in. | |
4.1 μL | |
0.98 in. |
Comb | |
20 | |
0.1 cm | |
0.41 cm | |
2.5 cm |