Learn More
Sulfure d’aluminium, > 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
232.00€ - 915.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1302-81-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.14 |
Numéro MDL | MFCD00014162 |
Clé InChI | COOGPNLGKIHLSK-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dialuminium(3+) trisulfanediide |
SMILES | [Al+3].[Al+3].[S--].[S--].[S--] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11357587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012851.06 |
5 g |
232.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012851.14 |
25 g |
915.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1302-81-4 | |
150.14 | |
COOGPNLGKIHLSK-UHFFFAOYSA-N | |
[Al+3].[Al+3].[S--].[S--].[S--] |
Al2S3 | |
MFCD00014162 | |
dialuminium(3+) trisulfanediide |
Spécification
Aluminum sulfide | |
1302-81-4 | |
Granulaire | |
Al2S3 | |
COOGPNLGKIHLSK-UHFFFAOYSA-N | |
dialuminium(3+) trisulfanediide | |
150.16 | |
Moisture sensitive | |
2.02 g/cm3 |
1100°C | |
Jaune | |
>99% (Metal basis) | |
MFCD00014162 | |
[Al+3].[Al+3].[S--].[S--].[S--] | |
150.14 | |
Like rotten eggs | |
Yellowish granular |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-109-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
- Aluminum sulfide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only