Learn More
Sulfure d’aluminium, > 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347587
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1302-81-4
Formule moléculaire Al2S3
Poids moléculaire (g/mol) 150.14
Numéro MDL MFCD00014162
Clé InChI COOGPNLGKIHLSK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dialuminium(3+) trisulfanediide
SMILES [Al+3].[Al+3].[S--].[S--].[S--]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum sulfide
Point de fusion 1100°C
Couleur Jaune
Forme physique Granulaire
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage >99% (Metal basis)
Poids de la formule 150.16
Odeur Like rotten eggs
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect Yellowish granular
Densité 2.02