Learn More
Sulfure d’aluminium, > 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum sulfide |
Point de fusion | 1100°C |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Granulaire |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | >99% (Metal basis) |
Poids de la formule | 150.16 |
Odeur | Like rotten eggs |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Aspect | Yellowish granular |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aluminum sulfide
- Dangers
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .