Learn More
Brady™ Panneaux en aluminium à pellicule de polyester pour le transport
6.50€ - 37.30€
Spécification
Matériau | Aluminium, Polyester |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Description | Aluminium à pellicule de polyester |
Type de produit | Panneau pour transport |
Code produit | Marque | Texte affiché | Épaisseur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Épaisseur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11784914
|
Brady™
258977 |
Substance corrosive 8 | 0,271 mm |
37.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11701003
|
Brady™
813601 |
Substances dangereuses pour l'environnement | 0,271 mm |
37.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11704924
|
Brady™
258980 |
Substances dangereuses diverses 9 | 0,271 mm |
37.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11760953
|
Brady™
810939 |
Peroxyde organique 5.2 | 0,271 mm | N/A | |||||
11710963
|
Brady™
810945 |
Peroxyde organique 5.2 | 0,024 mm |
37.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11724914
|
Brady™
258962 |
Substances comburantes et peroxydes organiques 5 | 0,271 mm |
37.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11744914
|
Brady™
258968 |
Substances toxiques et nocives 6 | 0,271 mm |
37.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11720294
|
Brady™
241646 |
Attention : Substances toxiques | 0,27 mm |
6.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
Spécification
Aluminium, Polyester | |
1 de chaque | |
Aluminium à pellicule de polyester | |
Panneau pour transport |