Learn More
Brady™ Panneaux en aluminium à pellicule de polyester pour le transport
Marque: Brady™ 810945
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
Spécification
ISO 7010 | |
Aluminium, Polyester | |
Aluminium à pellicule de polyester | |
200 mm | |
200 mm | |
Rhomboïde | |
Panneau pour transport |
ADR 5.2 WF-297*297-B7525 | |
1 de chaque | |
Convient pour les panneaux de sécurité intérieurs et extérieurs | |
0,024 mm | |
-40°C à 140°C | |
Peroxyde organique 5.2 | |
Noir sur blanc |