Learn More
Brady™ Panneaux en aluminium à pellicule de polyester pour le transport
Marque: Brady™ 258968
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE | |
Aluminium, Polyester | |
Acrylique, permanent | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
0,271 mm | |
-40°C à 140°C | |
Substances toxiques et nocives 6 | |
Noir sur blanc |
ADR 6.1-297*297-B7525 | |
1 de chaque | |
Aluminium à pellicule de polyester | |
297 mm | |
297 mm | |
Diamant | |
Panneau pour transport |