Learn More
Iodure d’aluminium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
128.64€ - 414.06€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-23-8 |
---|---|
Formule moléculaire | AlI3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 407.695 |
Numéro MDL | MFCD00003427 |
Clé InChI | CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis |
CID PubChem | 82222 |
Nom IUPAC | triiodoalumane |
SMILES | [Al](I)(I)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11357328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030714.14 |
25 g |
128.64€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030714.22 |
100 g |
414.06€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Aluminum iodide is employed as a catalyst to break certain kinds of C-O and N-O bonds. It cleaves aryl ethers and deoxygenates epoxides It can also be used for the manufacture of iodinated organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7784-23-8 | |
407.695 | |
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K | |
82222 | |
[Al](I)(I)I |
AlI3 | |
MFCD00003427 | |
aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
triiodoalumane |
Spécification
360°C | |
191°C | |
Granulaire | |
AlI3 | |
aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K | |
triiodoalumane | |
82222 | |
Light and moisture sensitive |
Aluminum iodide | |
7784-23-8 | |
95% | |
MFCD00003427 | |
Soluble in alcohol,ether,carbon disulfide | |
[Al](I)(I)I | |
407.695 | |
407.69 | |
3.98 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-054-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Aluminum iodide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only