Learn More
Iodure d’aluminium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Aluminum iodide is employed as a catalyst to break certain kinds of C-O and N-O bonds. It cleaves aryl ethers and deoxygenates epoxides It can also be used for the manufacture of iodinated organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Point d’ébullition | 360°C |
Nom chimique ou matériau | Aluminum iodide |
Point de fusion | 191°C |
Forme physique | Granulaire |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol,ether,carbon disulfide |
Poids de la formule | 407.69 |
Sensibilité | Light and moisture sensitive |
Densité | 3.98 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Aluminum iodide
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .