Learn More
Iodure d’aluminium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347328
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Aluminum iodide is employed as a catalyst to break certain kinds of C-O and N-O bonds. It cleaves aryl ethers and deoxygenates epoxides It can also be used for the manufacture of iodinated organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-23-8
Formule moléculaire AlI3
Poids moléculaire (g/mol) 407.695
Numéro MDL MFCD00003427
Clé InChI CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis
CID PubChem 82222
Nom IUPAC triiodoalumane
SMILES [Al](I)(I)I
Spécification
Point d’ébullition 360°C
Nom chimique ou matériau Aluminum iodide
Point de fusion 191°C
Forme physique Granulaire
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 95%
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,carbon disulfide
Poids de la formule 407.69
Sensibilité Light and moisture sensitive
Densité 3.98
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Aluminum iodide