Learn More
Hydrate de fluorure d’aluminium, Puratronic™, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
41.60€ - 464.00€
Identifiants chimiques
CAS | 32287-65-3 |
---|---|
Formule moléculaire | AlF3H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.99 |
Numéro MDL | MFCD00149142 |
Clé InChI | XTXFDUABTPNTFB-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | aluminum fluoride hydrate, alf3.h2o, trifluoroalumane-water 1/1, aluminum fluoride hydrate, puratronic |
CID PubChem | 16211462 |
Nom IUPAC | Trifluoroalumane hydraté |
SMILES | O.F[Al](F)F |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
32287-65-3 | |
101.99 | |
XTXFDUABTPNTFB-UHFFFAOYSA-K | |
16211462 | |
O.F[Al](F)F |
AlF3H2O | |
MFCD00149142 | |
aluminum fluoride hydrate, alf3.h2o, trifluoroalumane-water 1/1, aluminum fluoride hydrate, puratronic | |
Trifluoroalumane hydraté |
Spécification
Aluminum fluoride hydrate | |
Poudre | |
AlF3H2O | |
UN3260 | |
XTXFDUABTPNTFB-UHFFFAOYSA-K | |
Trifluoroalumane hydraté | |
16211462 | |
99.99% |
32287-65-3 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149142 | |
aluminum fluoride hydrate, alf3.h2o, trifluoroalumane-water 1/1, aluminum fluoride hydrate, puratronic | |
O.F[Al](F)F | |
101.99 | |
83.98 (Anhydrous) | |
Puratronic™ |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H314-H318
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Aluminum fluoride hydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only