Learn More
Hydrate de fluorure d’aluminium, Puratronic™, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11300809
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32287-65-3
Formule moléculaire AlF3H2O
Poids moléculaire (g/mol) 101.99
Numéro MDL MFCD00149142
Clé InChI XTXFDUABTPNTFB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum fluoride hydrate, alf3.h2o, trifluoroalumane-water 1/1, aluminum fluoride hydrate, puratronic
CID PubChem 16211462
Nom IUPAC Trifluoroalumane hydraté
SMILES O.F[Al](F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum fluoride hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 83.98 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Puratronic™