Learn More
Aluminum chloride, Anhydrous, sublimed, ≥98%, Honeywell Fluka™
Anhydrous, sublimed,≥98%
40.53€ - 239.76€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-70-0 |
---|---|
Formule moléculaire | AlCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.33 |
Numéro MDL | MFCD00003422 |
Clé InChI | VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum |
Nom IUPAC | trichlorure d’aluminium(3+) |
SMILES | [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7446-70-0 | |
133.33 | |
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorure d’aluminium(3+) |
AlCl3 | |
MFCD00003422 | |
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum | |
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Spécification
Aluminum Chloride | |
Anhydrous, Sublimed | |
AlCl3 | |
1726 | |
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorure d’aluminium(3+) | |
133.34g/mol | |
1mmHg (100°C) |
7446-70-0 | |
AlCl3 | |
MFCD00003422 | |
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum | |
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] | |
133.33 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338-P310
H314-H372-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 231-208-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0525000