Learn More
Aluminum chloride, Anhydrous, sublimed, ≥98%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 g
6 x 1 kg
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum Chloride |
Forme physique | Anhydrous, Sublimed |
Quantité | 6 x 1 kg |
Formule linéaire | AlCl3 |
Numéro UN | 1726 |
Poids de la formule | 133.34g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Tension de vapeur | 1mmHg (100°C) |