Learn More
Aluminum chloride, Anhydrous, sublimed, ≥98%, Honeywell Fluka™
Code produit. 15651000
Click to view available options
Quantité:
500 g
6 x 1 kg
Anhydrous, sublimed,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-70-0
Formule moléculaire AlCl3
Poids moléculaire (g/mol) 133.33
Numéro MDL MFCD00003422
Clé InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nom IUPAC aluminum(3+) trichloride
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Chloride
Forme physique Anhydrous, Sublimed
Quantité 500 g
Formule linéaire AlCl3
Numéro UN 1726
Poids de la formule 133.34g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Tension de vapeur 1mmHg (100°C)