Learn More
Isopropoxide d’aluminium, 99,99 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
68.20€ - 851.00€
Identifiants chimiques
CAS | 555-31-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H21AlO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.25 |
Numéro MDL | MFCD00008870 |
Clé InChI | SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate |
CID PubChem | 11143 |
Nom IUPAC | aluminium ; Propan-2-olate |
SMILES | CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10195422
|
Thermo Scientific Acros
212230100 |
10 g | Flacon en verre |
68.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10546413
|
Thermo Scientific Acros
212230500 |
50 g | Flacon en verre |
219.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10716433
|
Thermo Scientific Acros
212232500 |
250 g | Bouteille en verre |
851.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse d’ultratraces, Acide de LewisIdentifiants chimiques
555-31-7 | |
204.25 | |
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N | |
11143 | |
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3] |
C9H21AlO3 | |
MFCD00008870 | |
aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate | |
aluminium ; Propan-2-olate |
Spécification
Aluminum isopropoxide | |
129.0°C to 136.0°C | |
125.0°C to 130.0°C (38.0 mmHg) | |
99.99% | |
[(CH3)2CHO]3Al | |
01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16 | |
aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate | |
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium ; Propan-2-olate | |
11143 | |
99.99% | |
Poudre cristalline (peut contenir des morceaux) |
555-31-7 | |
Blanc | |
Authentique | |
C9H21AlO3 | |
MFCD00008870 | |
15,342 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely soluble in ethanol | |
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3] | |
204.25 | |
204.25 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Matière solide inflammable.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Éviter de respirer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-090-8
RUO – Research Use Only