Learn More
Isopropoxide d’aluminium, 99,99 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse d’ultratraces, Acide de Lewis
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum isopropoxide |
Point de fusion | 129.0°C to 136.0°C |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 125.0°C to 130.0°C (38.0 mmHg) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | [(CH3)2CHO]3Al |
Quantité | 50 g |
Fieser | 01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16 |