Learn More
Isopropoxide d’aluminium, 99,99 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10195422
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse d’ultratraces, Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 555-31-7
Formule moléculaire C9H21AlO3
Poids moléculaire (g/mol) 204.25
Numéro MDL MFCD00008870
Clé InChI SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
CID PubChem 11143
Nom IUPAC aluminium ; Propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum isopropoxide
Point de fusion 129.0°C to 136.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 125.0°C to 130.0°C (38.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CHO]3Al
Quantité 10 g
Fieser 01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16
Merck Index 15,342
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely soluble in ethanol
Poids de la formule 204.25
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Forme physique Poudre cristalline (peut contenir des morceaux)