Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504
Matériau de haute qualité, conforme à la norme FDA CFR 21. Les gants pour boîtes isolantes Ansell™ AlphaTec™ sont conçus pour un confort et une protection accrus dans les zones critiques.
1245.00€ - 1270.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène) |
Temperature (Metric) Max | 130°C |
Épaisseur (métrique) | 0,4 mm |
À utiliser avec (application) | Pharmaceutique, électronique |
Code produit | Marque | Dimensions | Taille du port (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Taille du port (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15586224
|
Ansell™
85500110 |
11 | 203 mm |
1245.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15596224
|
Ansell™
85500095 |
9.5 | 203 mm |
1245.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15526234
|
Ansell™
85502110 |
11 | 250 mm |
1270.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15536234
|
Ansell™
85502095 |
9.5 | 250 mm |
1270.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15566234
|
Ansell™
85504110 |
11 | 300 mm |
1270.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15576234
|
Ansell™
85504095 |
9.5 | 300 mm |
1270.00€
1 paire |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Gants de poids moyen en caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène) pour boîtes à gants isolantes fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure approuvés par la FDA, qui réduisent le nombre de changements de gants requis.- Catégorie III, EN 374 AKL, EN 374, EN 388\4111
- Applications idéales : électronique, produits pharmaceutiques
- Conçus pour les stérilisations répétées à l’autoclave (jusqu’à 50 stérilisations), réduisant ainsi le nombre de changements de gants requis
- Confortables et souples, avec une grande sensibilité
- Résistants aux solutions de peroxyde d’hydrogène et aux produits chimiques désinfectants courants
- Résistent au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
- Résistent à des températures allant jusqu’à 130°C pour les stérilisations répétées
- Sans halogène : conviennent à l’élimination par incinération
- Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
Spécification
Noir | |
130°C | |
Pharmaceutique, électronique | |
800 mm |
EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène) | |
0,4 mm | |
Solutions de peroxyde d’hydrogène et produits chimiques désinfectants courants |