Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504
Code produit. 15576234
Click to view available options
Dimensions:
9.5
11
Taille du port (métrique):
203 mm
250 mm
300 mm
Matériau de haute qualité, conforme à la norme FDA CFR 21. Les gants pour boîtes isolantes Ansell™ AlphaTec™ sont conçus pour un confort et une protection accrus dans les zones critiques.
  • Applications idéales : électronique, produits pharmaceutiques
  • Conçus pour les stérilisations répétées à l’autoclave (jusqu’à 50 stérilisations), réduisant ainsi le nombre de changements de gants requis
  • Confortables et souples, avec une grande sensibilité
  • Résistants aux solutions de peroxyde d’hydrogène et aux produits chimiques désinfectants courants
  • Résistent au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
  • Résistent à des températures allant jusqu’à 130°C pour les stérilisations répétées
  • Sans halogène : conviennent à l’élimination par incinération
  • Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Noir
    Matériau EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène)
    Dimensions 9.5
    Temperature (Metric) Max 130°C
    Épaisseur (métrique) 0,4 mm
    À utiliser avec (application) Pharmaceutique, électronique
    Taille du port (métrique) 300 mm
    Résistant à Solutions de peroxyde d’hydrogène et produits chimiques désinfectants courants
    Séries 85-504
    Longueur (métrique) 800 mm