Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504
Click to view available options
Dimensions:
9.5
11
Taille du port (métrique):
203 mm
250 mm
300 mm
Description
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Matériau | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène) |
Dimensions | 11 |
Temperature (Metric) Max | 130°C |
Épaisseur (métrique) | 0,4 mm |
À utiliser avec (application) | Pharmaceutique, électronique |
Taille du port (métrique) | 250 mm |
Résistant à | Solutions de peroxyde d’hydrogène et produits chimiques désinfectants courants |
Séries | 85-502 |
Longueur (métrique) | 800 mm |