Learn More
Tige ronde solide Al-23, Dia. : 1mm, Thermo Scientific™
19.90€ - 40.70€
Spécification
Forme Tige, ronde, diam. : 1 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11313048
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032923.DM
100 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11303048
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032923.DR
200 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11323048
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032923.DT
250 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11393038
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032923.DW
300 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Tige, ronde, diam. : 1 mm
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures