Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº5051
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
55.50€ - 114.00€
Spécification
Type | Adaptateur pour rotor |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Portoir 5051 |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10265442
|
Hettich™
5259 |
2 x 50 ml |
91.75€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10590723
|
Hettich™
6306 |
7 x 15 ml |
114.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10783323
|
Hettich™
5258 |
11 tubes de 8,5 à 11 ml |
55.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12003934
|
Hettich™
6301 |
12 tubes de 4 à 7 ml |
94.40€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Adaptateur pour portoir n°5051
- Pour une utilisation avec les rotors Hettich
- Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
Portoir 5051 |