Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº5051
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 5258
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur pour portoir n°5051
- Pour une utilisation avec les rotors Hettich
- Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
11 tubes de 8,5 à 11 ml | |
102 mm | |
11 |
Sang/urine, fond rond | |
16 mm | |
Portoir 5051 |