Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº5051
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 6306
Code produit. 10590723
  • 121.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Adaptateur pour portoir n°5051
  • Pour une utilisation avec les rotors Hettich
  • Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Spécification
Adaptateur pour rotor
7 x 15 ml
120 mm
7
Conique, à jupe
17 mm
Portoir 5051