Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane Supor™ et boîtier en acrylique modifié
Ces filtres pour seringues sont parfaits pour la recherche biologique et générale.
2415.00€ - 3405.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | Acrylique modifié |
Nb par paquet | 1 000/boîte |
Température (métrique) Max | 55°C |
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17134381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4653 |
0,45 μm | 32 mm |
2690.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17174331
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4506 |
0,2 μm | 25 mm |
2415.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17194331
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4509 |
0,8 μm | 25 mm |
2415.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17104391
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4661 |
1,2/0,45 μm | 32 mm |
3125.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17114391
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4662 |
5 μm | 32 mm |
2945.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17124391
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4668 |
0,1 μm | 25 mm |
2575.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17154381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4655 |
0,2 μm | 32 mm |
2945.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17164331
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4504 |
0,8/0,2 μm | 25 mm |
3405.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184331
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4508 |
0,45 μm | 25 mm |
2925.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4659 |
0,8/0,2 μm | 32 mm |
2620.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17194381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4660 |
1,2 μm | 32 mm |
2945.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Débits supérieurs et rendements accrus par rapport aux dispositifs des concurrents
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PES | |
Acrylique modifié | |
55°C |
Non stérile | |
1 000/boîte |