Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane Supor™ et boîtier en acrylique modifié
Ces filtres pour seringues sont parfaits pour la recherche biologique et générale.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4509
2165.97 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Débits supérieurs et rendements accrus par rapport aux dispositifs des concurrents
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Especificaciones
PES | |
Non stérile | |
< 70 μl | |
1 000/boîte | |
25 mm |
0,8 μm | |
2,8 cm2 | |
Acrylique modifié | |
55°C |