Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane Supor™ et boîtier en acrylique modifié
Ces filtres pour seringues sont parfaits pour la recherche biologique et générale.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4653
2201.81 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Débits supérieurs et rendements accrus par rapport aux dispositifs des concurrents
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PES | |
Non stérile | |
< 100 μl | |
1 000/boîte | |
32 mm |
0,45 μm | |
5,8 cm2 | |
Acrylique modifié | |
55°C |