Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositifs d’aération Acro™ 50 avec membrane en PTFE
Filtres jetables idéaux pour une ventilation stérile de petits récipients et une filtration des gaz en ligne.
337.00€ - 1210.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau (membrane) | PTFE |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 19,6 cm2 |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17124291
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4251 |
0,2 μm | Connexions à raccord cannelé cranté | 18/boîte |
501.00€
18 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17114291
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4250 |
0,2 μm | Connexions à raccord cannelé cranté | 72/boîte |
1210.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17154291
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4258 |
1 μm | Connexions à raccord cannelé cranté | 18/boîte |
353.00€
18 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17144291
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4256 |
0,45 μm | Connexions à raccord cannelé cranté | 18/boîte |
337.00€
18 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17134301
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4400 |
0,2 μm | Raccordement MNPT de 1/8 po | 18/boîte |
477.00€
18 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17144261
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4003 |
1 μm | Raccordement MNPT de 1/8 po | 18/boîte |
434.00€
18 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17144301
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4401 |
0,2 μm | Raccord de tuyau droit de 3/8 po | 18/boîte |
343.00€
18 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Contiennent une membrane en PTFE hydrophobe
- La grande zone de filtration efficace offre des débits et des filtres élevés peuvent être autoclavés plusieurs fois pour garantir des coûts faibles
Spécification
Autoclavables | |
Non stérile | |
PP |
PTFE | |
19,6 cm2 | |
50 mm |