Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositifs d’aération Acro™ 50 avec membrane en PTFE
Filtres jetables idéaux pour une ventilation stérile de petits récipients et une filtration des gaz en ligne.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4003
412.30 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contiennent une membrane en PTFE hydrophobe
- La grande zone de filtration efficace offre des débits et des filtres élevés peuvent être autoclavés plusieurs fois pour garantir des coûts faibles
Spécification
Autoclavables | |
1 μm | |
19,6 cm2 | |
Raccordement MNPT de 1/8 po | |
50 mm |
PTFE | |
Non stérile | |
PP | |
18/boîte |