Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositifs d’aération Acro™ 50 avec membrane en PTFE
Filtres jetables idéaux pour une ventilation stérile de petits récipients et une filtration des gaz en ligne.
Marque:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4258
335.35 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17154291
  • 353.00€ / 18 pièces
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Contiennent une membrane en PTFE hydrophobe
  • La grande zone de filtration efficace offre des débits et des filtres élevés peuvent être autoclavés plusieurs fois pour garantir des coûts faibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavables
1 μm
19,6 cm2
Connexions à raccord cannelé cranté
50 mm
PTFE
Non stérile
PP
18/boîte