Learn More
Acétylacétone, qualité réactif, ≥ 99 %, Honeywell™
Qualité réactif,≥99 %
40.99€ - 223.10€
Identifiants chimiques
CAS | 123-54-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.12 |
Numéro MDL | MFCD00008787 |
Clé InChI | YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone |
CID PubChem | 31261 |
ChEBI | CHEBI:14750 |
Nom IUPAC | pentane-2,4-dione |
SMILES | CC(=O)CC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15668050
|
Honeywell Research Chemicals
P7754-250ML |
250 mL | Flacon en verre | ||||||
15678050
|
Honeywell Research Chemicals
P7754-500ML |
500 mL | Flacon en verre | ||||||
15648050
|
Honeywell Research Chemicals
P7754-1L |
1 L | Flacon en verre | ||||||
15658050
|
Honeywell Research Chemicals
P7754-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre | ||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
123-54-6 | |
100.12 | |
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N | |
31261 | |
pentane-2,4-dione |
C5H8O2 | |
MFCD00008787 | |
2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone | |
CHEBI:14750 | |
CC(=O)CC(C)=O |
Spécification
Acetylacetone | |
-23°C | |
0.975g/mL at 25°C | |
139.5°C (1013 hPa) | |
Characteristic | |
CH3COCH2COCH3 | |
UN2310 | |
2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone | |
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N | |
pentane-2,4-dione | |
31261 | |
CHEBI:14750 | |
≥99% |
123-54-6 | |
Incolore | |
6 (at 200.00g/L) | |
38°C (100.4°F) | |
C5H8O2 | |
MFCD00008787 | |
741937 | |
153.8 - 155.2g/L at 20°C in water | |
CC(=O)CC(C)=O | |
100.12 | |
3.5 (vs air) | |
100.12g/mol |
Sécurité et traitement
P210-P261-P280-P302 + P352 + P312-P304 + P340 + P312-P370 + P378
missing translation for 'dotInformation' : 6.1(3)/PGIII
missing translation for 'rtecsNumber' : 204-634-0
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Acetylacetone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311 + H331-Toxique par contact cutané ou par inhalation.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.