Learn More
Acétylacétone, qualité réactif, ≥ 99 %, Honeywell™
Code produit. 15648050
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-54-6
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00008787
Clé InChI YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
CID PubChem 31261
ChEBI CHEBI:14750
Nom IUPAC pentane-2,4-dione
SMILES CC(=O)CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylacetone
Point de fusion -23°C
Couleur Incolore
Densité 0.975g/mL at 25°C
pH 6 (at 200.00g/L)
Point d’ébullition 139.5°C (1013 hPa)
Point d’éclair 38°C (100.4°F)
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2COCH3
Quantité 1 L
Numéro UN UN2310
Beilstein 741937
Informations sur la solubilité 153.8 - 155.2g/L at 20°C in water
Densité de vapeur 3.5 (vs air)
Poids de la formule 100.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetylacetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311 + H331-Toxique par contact cutané ou par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.