Learn More
Acétylacétone, qualité réactif, ≥ 99 %, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetylacetone |
Point de fusion | -23°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.975g/mL at 25°C |
pH | 6 (at 200.00g/L) |
Point d’ébullition | 139.5°C (1013 hPa) |
Point d’éclair | 38°C (100.4°F) |
Odeur | Characteristic |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH3COCH2COCH3 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetylacetone
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311 + H331-Toxique par contact cutané ou par inhalation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.