Learn More
Acetic acid, Reagent Grade, ≥99.0%, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99,0%
43.19€ - 159.68€
Identifiants chimiques
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.05 |
Numéro MDL | MFCD00036152 |
Clé InChI | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
CID PubChem | 176 |
ChEBI | CHEBI:15366 |
Nom IUPAC | iodochlorane |
SMILES | CC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15655580
|
Honeywell Research Chemicals
45740-1L |
1 L | Flacon poly | N/A | |||||
15665580
|
Honeywell Research Chemicals
45740-2.5L |
2.5 L | Flacon poly | N/A | |||||
15675580
|
Honeywell Research Chemicals
45740-5L |
5 L | Flacon poly | N/A | |||||
Beschreibung
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Chemische Identifikatoren
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
176 | |
iodochlorane |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CHEBI:15366 | |
CC(O)=O |
Spezifikation
Acetic acid | |
64-19-7 | |
118°C | |
99.0 to 100.5% | |
CH3CO2H | |
UN2789 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
CHEBI:15366 | |
Réactif | |
40°C |
Reagent Grade, ≥99.0% | |
16.2°C (literature) | |
100.0000% | |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
506007 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
iodochlorane | |
176 | |
60.05 | |
1.049 g/mL at 25 °C(lit.) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1260 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Acetic acid, glacial
missing translation for 'einecsNumber' : 200-580-7
Recommended Storage : Room Temp