Learn More
Acetic acid, Reagent Grade, ≥99.0%, Honeywell™
Code produit. 15655580
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif, ≥ 99,0%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Note relative au nom Reagent Grade, ≥99.0%
Point de fusion 16.2°C (literature)
Point d’ébullition 118°C
% max. CAS 100.0000%
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 100.5%
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro UN UN2789
Beilstein 506007
Poids de la formule 60.05
Qualité Réactif
Densité 1.049 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantité 1 L
Point d’éclair 40°C
Conditionnement Flacon poly