missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetic acid, Reagent Grade, ≥99.0%, Honeywell™

Code produit. 15665580
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Qualité réactif, ≥ 99,0%

  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Acetic acid
Note relative au nom Reagent Grade, ≥99.0%
Point de fusion 16.2°C (literature)
Point d’ébullition 118°C
% max. CAS 100.0000%
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 100.5%
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro UN UN2789
Beilstein 506007
Poids de la formule 60.05
Qualité Réactif
Densité 1.049 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 40°C
Conditionnement Flacon poly
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'